Ethyl 2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318042-1G OR318042-5G
APOSOR318042-1GEA 596 EUR
APOSOR318042-1G APOSOR318042-5G
Ethyl 2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate 95+%
Ethyl-2-m-tolylpyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09863220
CAS nummer: 954227-12-4