4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR318045-1G OR318045-10G OR318045-5G
APOSOR318045-1GEA 236 EUR
APOSOR318045-1G APOSOR318045-10G APOSOR318045-5G
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline 95+%
4-(3-Pyridin-3-yl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline
Formule: C₁₇H₁₂N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01936757
CAS nummer: 849924-96-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III