2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318047-1G OR318047-5G OR318047-25G
APOSOR318047-1GEA 42.4 EUR
APOSOR318047-1G APOSOR318047-5G APOSOR318047-25G
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole
Formule: C₁₃H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052309
CAS nummer: 1049676-92-7