2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318048-1G OR318048-5G
APOSOR318048-1GEA 899 EUR
APOSOR318048-1G APOSOR318048-5G
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-4-methyl-1H-indole
Formule: C₁₃H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275975
CAS nummer: 57880-12-3