Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318049-1G OR318049-10G OR318049-5G
APOSOR318049-1GEA 275 EUR
APOSOR318049-1G APOSOR318049-10G APOSOR318049-5G
Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate 95+%
Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₁IO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659701
CAS nummer: 90888-04-3