2-(tert-Butylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318053-1G OR318053-5G
APOSOR318053-1GEA 351 EUR
APOSOR318053-1G APOSOR318053-5G
2-(tert-Butylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid 95+%
2-(tert-Butylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid
Formule: C₁₈H₂₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03645391
CAS nummer: 887432-93-1