Ethyl-4-ethoxy-3-nitrobenzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318054-1G OR318054-10G OR318054-5G
APOSOR318054-1GEA 161 EUR
APOSOR318054-1G APOSOR318054-10G APOSOR318054-5G
Ethyl-4-ethoxy-3-nitrobenzoate 95+%
Ethyl-4-ethoxy-3-nitrobenzoate
Formule: C₁₁H₁₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08692632
CAS nummer: 937625-32-6