Methyl-2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318058-1G OR318058-10G OR318058-5G
APOSOR318058-1GEA 506 EUR
APOSOR318058-1G APOSOR318058-10G APOSOR318058-5G
Methyl-2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate hydrochloride 95+%
Methyl-2-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052312
CAS nummer: 6497-03-6