N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318059-10G OR318059-5G
APOSOR318059-10GEA 90.6 EUR
APOSOR318059-10G APOSOR318059-5G
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04557869
CAS nummer: 3000-75-7