Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318061-1G OR318061-10G OR318061-5G
APOSOR318061-1GEA 231 EUR
APOSOR318061-1G APOSOR318061-10G APOSOR318061-5G
Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate 95+%
Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052315
CAS nummer: 943767-91-7