1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR318062-1G OR318062-25G OR318062-5G
APOSOR318062-1GEA 275 EUR
APOSOR318062-1G APOSOR318062-25G APOSOR318062-5G
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one 90%
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09938405
CAS nummer: 905986-94-9