tert-Butyl piperidine-3-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318067-1G OR318067-5G
APOSOR318067-1GEA 444 EUR
APOSOR318067-1G APOSOR318067-5G
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate 95+%
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11041017
CAS nummer: 301180-05-2