tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318070-5G OR318070-10G
APOSOR318070-5GEA 38 EUR
APOSOR318070-5G APOSOR318070-10G
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-methyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460962
CAS nummer: 181269-69-2