1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR318071-1G OR318071-5G OR318071-10G
APOSOR318071-1GEA 260 EUR
APOSOR318071-1G APOSOR318071-5G APOSOR318071-10G
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride 95+%
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11840325
CAS nummer: 1177314-80-5