4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318072-1G OR318072-5G
APOSOR318072-1GEA 275 EUR
APOSOR318072-1G APOSOR318072-5G
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline 95+%
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline
Formule: C₁₂H₁₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01895360
CAS nummer: 55749-90-1