5-Bromo-8-chloro-1,7-naphthyridine 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318076-1G OR318076-250MG
APOSOR318076-1GEA 234 EUR
APOSOR318076-1G APOSOR318076-250MG
5-Bromo-8-chloro-1,7-naphthyridine 90%
5-Bromo-8-chloro-1,7-naphthyridine
Formule: C₈H₄BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08567946
CAS nummer: 909649-06-5