8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR318081-1G OR318081-5G OR318081-10G
APOSOR318081-1GEA 1220 EUR
APOSOR318081-1G APOSOR318081-5G APOSOR318081-10G
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-1,6-naphthyridine
Formule: C₈H₄BrClN₂
Smeltpunt: 128…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08567949
CAS nummer: 909649-12-3