(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318083-10G
OR318083-1G
OR318083-5G
APOSOR318083-10GEA
447
EUR
APOSOR318083-10G
APOSOR318083-1G
APOSOR318083-5G
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formule:
C₅H₉N₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02090924 CAS nummer: 400877-05-6 |