(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318090-1G OR318090-10G OR318090-5G
APOSOR318090-1GEA 490 EUR
APOSOR318090-1G APOSOR318090-10G APOSOR318090-5G
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt 95+%
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt
Formule: C₁₉H₂₆N₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226765
CAS nummer: 1170797-45-1