Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR318100-1G OR318100-5G OR318100-10G
APOSOR318100-1GEA 67.2 EUR
APOSOR318100-1G APOSOR318100-5G APOSOR318100-10G
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130095
CAS nummer: 76575-71-8