Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318101-1G OR318101-10G OR318101-5G
APOSOR318101-1GEA 260 EUR
APOSOR318101-1G APOSOR318101-10G APOSOR318101-5G
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate 95+%
Ethyl-5-amino-1-benzyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03406879
CAS nummer: 68462-61-3