1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318106-1G OR318106-5G
APOSOR318106-1GEA 462 EUR
APOSOR318106-1G APOSOR318106-5G
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine 95+%
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258794
CAS nummer: 133433-62-2