7-Bromo-5-nitroindoline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318110-1G OR318110-5G
APOSOR318110-1GEA 38 EUR
APOSOR318110-1G APOSOR318110-5G
7-Bromo-5-nitroindoline 95+%
7-Bromo-5-nitroindoline
Formule: C₈H₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258800
CAS nummer: 87240-06-0