5-Bromo-7-nitroindoline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318111-5G OR318111-25G
APOSOR318111-5GEA 135 EUR
APOSOR318111-5G APOSOR318111-25G
5-Bromo-7-nitroindoline 95+%
5-Bromo-7-nitroindoline
Formule: C₈H₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005708
CAS nummer: 80166-90-1