5-Bromo-7-nitro-1H-indole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR318113-1G OR318113-5G
APOSOR318113-1GEA 78.9 EUR
APOSOR318113-1G APOSOR318113-5G
5-Bromo-7-nitro-1H-indole 95+%
5-Bromo-7-nitro-1H-indole
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Smeltpunt: 206…208 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00619260
CAS nummer: 165669-16-9