2-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR318126-1G OR318126-10G OR318126-5G
APOSOR318126-1GEA 321 EUR
APOSOR318126-1G APOSOR318126-10G APOSOR318126-5G
2-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile 95+%
2-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632505
CAS nummer: 38465-16-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable