(R)-(-)-1-[(S)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-t-butylphosphine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(dicyclohexylphosphino)ferrocene, [(R)-1-[(R)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyl]di-tert-butylphosphine
OR31838-1G OR31838-250MG OR31838-5G
APOSOR31838-1GEA 38 EUR
APOSOR31838-1G APOSOR31838-250MG APOSOR31838-5G
(R)-(-)-1-[(S)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-t-butylphosphine 95%
(R)-(-)-1-[(S)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-t-butylphosphine
Formule: C₃₂H₅₂FeP₂
MW: 554.5500 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08543435
CAS nummer: 158923-11-6