4-Methylbenzyl mercaptan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Xylene-α-thiol
OR31845-25ML OR31845-5ML
APOSOR31845-25MLEA 476 EUR
APOSOR31845-25ML APOSOR31845-5ML
4-Methylbenzyl mercaptan 97%
4-Methylbenzyl mercaptan
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138.23
Smeltpunt: 116…118/35mm °C
Dichtheid: 1.023 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039652
CAS nummer: 4498-99-1
EINECS: 224-796-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III