4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-enone
OR3187-100MG OR3187-50MG
APOSOR3187-100MGEA 55.5 EUR
APOSOR3187-100MG APOSOR3187-50MG
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₃BO₃
MW: 250.1400 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027074
CAS nummer: 219489-09-5