3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzonitrile
OR3192-1G OR3192-5G
APOSOR3192-1GEA 90.6 EUR
APOSOR3192-1G APOSOR3192-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₃NSi
Smeltpunt: 42…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260494
CAS nummer: 190771-22-3