trans-1,4-Dibromo-2-butene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3193-100G OR3193-25G OR3193-500G
APOSOR3193-100GEA 36.6 EUR
APOSOR3193-100G APOSOR3193-25G APOSOR3193-500G
trans-1,4-Dibromo-2-butene
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Formule: C₄H₆Br₂
Kookpunt: 205 °C
Smeltpunt: 48…53 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000249
CAS nummer: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II