2-Bromobenzaldehyde oxime 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromobenzaldoxime
OR3195-25G OR3195-5G
APOSOR3195-25GEA 490 EUR
APOSOR3195-25G APOSOR3195-5G
2-Bromobenzaldehyde oxime 96%
2-Bromobenzaldehyde oxime
Formule: C₇H₆BrNO
Smeltpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082734
CAS nummer: 34158-72-0