5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(5-Bromothiophen-2-yl)-1H-pyrazole
OR32-1G OR32-100MG OR32-250MG
APOSOR32-1GEA 151 EUR
APOSOR32-1G APOSOR32-100MG APOSOR32-250MG
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
5-(5-Bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₅BrN₂S
Smeltpunt: 167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00120516
CAS nummer: 166196-67-4