5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32009-1G OR32009-5G
APOSOR32009-1GEA 342 EUR
APOSOR32009-1G APOSOR32009-5G
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₉H₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143415
CAS nummer: 1913-72-0