Ethyl 2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32026-1G OR32026-5G OR32026-25G
APOSOR32026-1GEA 123 EUR
APOSOR32026-1G APOSOR32026-5G APOSOR32026-25G
Ethyl 2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Formule: C₈H₁₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202105
CAS nummer: 100159-13-5