1-(2,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32028-1G OR32028-5G
APOSOR32028-1GEA 164 EUR
APOSOR32028-1G APOSOR32028-5G
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
MW: 298.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140355
CAS nummer: 242797-28-0