1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32034-1G OR32034-5G
APOSOR32034-1GEA 271 EUR
APOSOR32034-1G APOSOR32034-5G
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Acetylphenyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231449
CAS nummer: 250713-76-9