2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32037-1G OR32037-5G OR32037-25G
APOSOR32037-1GEA 182 EUR
APOSOR32037-1G APOSOR32037-5G APOSOR32037-25G
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile 95%
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile
Formule: C₉H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231710
CAS nummer: 117068-07-2