5-Chloropicolinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3205-25G OR3205-5G OR3205-1G
APOSOR3205-25GEA 61.4 EUR
APOSOR3205-25G APOSOR3205-5G APOSOR3205-1G
5-Chloropicolinic acid 98%
5-Chloropicolinic acid
Formule: C₆H₄ClNO₂
Smeltpunt: 166…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114192
CAS nummer: 86873-60-1