3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Methylsulphonyl)benzylamine Hydrochloride
OR3206-1G OR3206-250MG
APOSOR3206-1GEA 170 EUR
APOSOR3206-1G APOSOR3206-250MG
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
3-(Methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClNO₂S
MW: 221.71 g/mol
Smeltpunt: 248…254 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09064909
CAS nummer: 855267-50-4