5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32063-1G OR32063-5G
APOSOR32063-1GEA 308 EUR
APOSOR32063-1G APOSOR32063-5G
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile 97%
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile
Formule: C₉H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01315263
CAS nummer: 121348-15-0