1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32086-1G OR32086-5G
APOSOR32086-1GEA 271 EUR
APOSOR32086-1G APOSOR32086-5G
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione 95%
1-[4-(Methylsulphanyl)phenyl]-1,4-pentanedione
Formule: C₁₂H₁₄O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08056601
CAS nummer: 189501-33-5