Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32087-1G OR32087-5G
APOSOR32087-1GEA 246 EUR
APOSOR32087-1G APOSOR32087-5G
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₁ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01935974
CAS nummer: 24755-82-6