3-Hydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]pyran-4-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32088-1G OR32088-5G
APOSOR32088-1GEA 271 EUR
APOSOR32088-1G APOSOR32088-5G
3-Hydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]pyran-4-one 95%
3-Hydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-furo[3,2-c]pyran-4-one
Formule: C₈H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01443822
CAS nummer: 57053-18-6