1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32089-1G OR32089-5G
APOSOR32089-1GEA 271 EUR
APOSOR32089-1G APOSOR32089-5G
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-methylpiperazine
Formule: C₉H₁₄ClN₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01568175
CAS nummer: 341967-70-2