1-Methyl-1,5,6,7-tetrahydroindazol-4-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Methyl-6,7-dihydro-1H-indazol-4(5H)-one
OR32091-1G OR32091-5G
APOSOR32091-1GEA 342 EUR
APOSOR32091-1G APOSOR32091-5G
1-Methyl-1,5,6,7-tetrahydroindazol-4-one 95%
1-Methyl-1,5,6,7-tetrahydroindazol-4-one
Formule: C₈H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00930489
CAS nummer: 85302-16-5