Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR321001-1G OR321001-5G
APOSOR321001-1GEA 22 EUR
APOSOR321001-1G APOSOR321001-5G
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Smeltpunt: 56…60 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07778512
CAS nummer: 249647-24-3