2-Chloro-6-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR321002-1G OR321002-5G
APOSOR321002-1GEA 0 EUR
APOSOR321002-1G APOSOR321002-5G
2-Chloro-6-methoxybenzoic acid
2-Chloro-6-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00127702
CAS nummer: 3260-89-7