tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR32113-1G OR32113-5G
APOSOR32113-1GEA 162 EUR
APOSOR32113-1G APOSOR32113-5G
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxo-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Formule: C₁₃H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100196
CAS nummer: 301226-27-7