[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR32118-1G OR32118-5G
APOSOR32118-1GEA 338 EUR
APOSOR32118-1G APOSOR32118-5G
[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[3-Methoxy-4-(2-propynyloxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001222
CAS nummer: 385383-48-2